2-Bromo-5-fluoropyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC49168-1G PC49168-250MG
APOSPC49168-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSPC49168-1G APOSPC49168-250MG
2-Bromo-5-fluoropyrimidine 97%
2-Bromo-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄H₂BrFN₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09835164
CAS-Nummer: 947533-45-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge