Difluoriodmethan 10% (w/w) in THF
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC49177-10G PC49177-25G
APOSPC49177-10GEA 255 EUR InStock
APOSPC49177-10G APOSPC49177-25G
Difluoriodmethan 10% (w/w) in THF
Difluoroiodomethane
Formel: CHF₂I
Flash-Pt: –17 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094113
CAS-Nummer: 1493-03-4
UN: 2056
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge