Isopropyltrifluoracetat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC4954-25G PC4954-100G PC4954-500G
APOSPC4954-25GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC4954-25G APOSPC4954-100G APOSPC4954-500G
Isopropyltrifluoracetat 99%
Isopropyltrifluoracetat
Formel: C₅H₇F₃O₂
MW: 156.1 g/mol
Siedepunkt: 73 °C/749mmHg
Melting Pt: < –78 °C
Dichte: 1.108 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: –8 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013566
CAS-Nummer: 400-38-4
EINECS: 206-922-1
UN: 2924
ADR: 3+8 II
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge