Methyl-2-fluoracrylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC4967-25G PC4967-5G
APOSPC4967-25GEA 147 EUR InStock
APOSPC4967-25G APOSPC4967-5G
Methyl-2-fluoracrylat 97%
Methyl-2-fluoroacrylate
Formel: C₄H₅FO₂
Siedepunkt: 95 °C/760mmHg
Melting Pt: –42 °C
Dichte: 1,114 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 11 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04039286
CAS-Nummer: 2343-89-7
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge