2-Fluor-6-nitroanisol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5084-1G PC5084-5G
APOSPC5084-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC5084-1G APOSPC5084-5G
2-Fluor-6-nitroanisol
2-Fluor-6-nitroanisol
Formel: C₇H₆FNO₃
MW: 171.1300 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06656241
CAS-Nummer: 484-94-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge