3,3,4,4,5,5,5-Heptafluor-2-pentanon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC5113-1G PC5113-5G
APOSPC5113-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC5113-1G APOSPC5113-5G
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluor-2-pentanon 97%
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluor-2-pentanon
Formel: C₅H₃F₇O
Siedepunkt: 63…64 °C
Flash-Pt: 21–23 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042079
CAS-Nummer: 355-17-9
UN: 1224
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge