5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furo-3-ylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5132-1G PC5132-250MG
APOSPC5132-1GEA 118 EUR InStock
APOSPC5132-1G APOSPC5132-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furo-3-ylacetonitrile 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furo-3-ylacetonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO₂
Melting Pt: 75…76 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00277690
CAS-Nummer: 175276-72-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge