Methyl tridecafluoroheptanoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5137-25G PC5137-5G PC5137-100G
APOSPC5137-25GEA 111 EUR InStock
APOSPC5137-25G APOSPC5137-5G APOSPC5137-100G
Methyl tridecafluoroheptanoate 98%
Methyl tridecafluoroheptanoate
Formel: C₈H₃F₁₃O₂
Siedepunkt: 138…139 °C
Dichte: 1,483 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153212
CAS-Nummer: 14312-89-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge