2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenylacetone
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC51375-1G PC51375-250MG
APOSPC51375-1GEA 145 EUR InStock
APOSPC51375-1G APOSPC51375-250MG
2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenylacetone
2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenylacetone
Formel: C₉H₈FNO₄
MW: 213.164 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11869874
CAS-Nummer: 649736-31-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge