1-(2-Fluorphenyl)cyclopentancarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC520511-100G PC520511-25G
APOSPC520511-100GEA 908 EUR InStock
APOSPC520511-100G APOSPC520511-25G
1-(2-Fluorphenyl)cyclopentancarbonsäure 98%
1-(2-Fluorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₃FO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00800622
CAS-Nummer: 214262-96-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge