N-Methyl bromofluoroacetamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC5594-25G PC5594-5G PC5594-1G
APOSPC5594-25GEA 495 EUR InStock
APOSPC5594-25G APOSPC5594-5G APOSPC5594-1G
N-Methyl bromofluoroacetamide 98%
N-Methyl bromofluoroacetamide
Formel: C₃H₅BrFNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038318
CAS-Nummer: 53441-14-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge