N-Methyl iodofluoroacetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC5599-1G PC5599-5G
APOSPC5599-1GEA 213 EUR InStock
APOSPC5599-1G APOSPC5599-5G
N-Methyl iodofluoroacetamide 95%
N-Methyl iodofluoroacetamide
Formel: C₃H₅FINO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038321
CAS-Nummer: 883499-47-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge