1-(Pentafluorophenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5670-5G PC5670-1G
APOSPC5670-5GEA 20.5 EUR InStock
APOSPC5670-5G APOSPC5670-1G
1-(Pentafluorophenyl)ethanol 97%
1-(Pentafluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₅F₅O
MW: 212.12 g/mol
Siedepunkt: 68…70 °C/30mmHg
Melting Pt: 32…34 °C
Flash-Pt: 87 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004510
CAS-Nummer: 830-50-2
EINECS: 212-597-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge