Pentafluoropropionamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5735-100G PC5735-25G
APOSPC5735-100GEA 944 EUR InStock
APOSPC5735-100G APOSPC5735-25G
Pentafluoropropionamide 97%
Pentafluoropropionamide
Formel: C₃H₂F₅NO
MW: 163.05 g/mol
Melting Pt: 95 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039771
CAS-Nummer: 354-76-7
EINECS: 206-569-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge