2,2,3,3,3-Pentafluorpropyldifluormethylether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC5786F-1G PC5786F-5G
APOSPC5786F-1GEA 261 EUR InStock
APOSPC5786F-1G APOSPC5786F-5G
2,2,3,3,3-Pentafluorpropyldifluormethylether 97%
2,2,3,3,3-Pentafluorpropyldifluormethylether
Formel: C₄H₃F₇O
Siedepunkt: 46 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 56860-81-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge