Perfluoricosan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6004-1G PC6004-5G
APOSPC6004-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC6004-1G APOSPC6004-5G
Perfluoricosan 97%
Perfluoricosan
Mass spectrometry standard.
Formel: C₂₀F₄₂
MW: 1038.15 g/mol
Siedepunkt: 320 °C
Melting Pt: 162…165 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000438
CAS-Nummer: 37589-57-4
EINECS: 253-557-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge