1-Bromperfluorheptan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6050-25G PC6050-5G
APOSPC6050-25GEA 203 EUR InStock
APOSPC6050-25G APOSPC6050-5G
1-Bromperfluorheptan 97%
1-Bromperfluorheptan
Formel: BrF₂C(CF₂)₅CF₃
Siedepunkt: 117…119 °C
Dichte: 1,894 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013570
CAS-Nummer: 375-88-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge