Perfluorhexadecan
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6064-1G PC6064-5G
APOSPC6064-1GEA 93.4 EUR InStock
APOSPC6064-1G APOSPC6064-5G
Perfluorhexadecan
Perfluorhexadecan
Formel: C₁₆F₃₄
Siedepunkt: 239…240 °C
Melting Pt: 125…126 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 355-49-7
EINECS: 206-588-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge