1-Fluortetradecan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6660-1G PC6660-5G
APOSPC6660-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC6660-1G APOSPC6660-5G
1-Fluortetradecan 97%
1-Fluortetradecan
Formel: C₁₄H₂₉F
Siedepunkt: 119…121 °C/3mmHg
Dichte: 0,828 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042114
CAS-Nummer: 73180-09-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge