1,2,3,4-Tetrafluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC6710-100G PC6710-25G PC6710-5G
APOSPC6710-100GEA 313 EUR InStock
APOSPC6710-100G APOSPC6710-25G APOSPC6710-5G
1,2,3,4-Tetrafluorbenzol 98%
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene
Formel: C₆H₂F₄
Siedepunkt: 94…96 °C
Melting Pt: –42 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 20 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000285
CAS-Nummer: 551-62-2
EINECS: 208-997-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge