3-Brom-4-fluorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6885-1G PC6885-5G
APOSPC6885-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC6885-1G APOSPC6885-5G
3-Brom-4-fluorpyridin 98%
3-Bromo-4-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
MW: 175.9800 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04114101
CAS-Nummer: 116922-60-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge