Tetramethylammoniumtetrafluoroborat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC6938-100G PC6938-25G PC6938-10G PC6938-5G
APOSPC6938-100GEA 0 EUR InStock
APOSPC6938-100G APOSPC6938-25G APOSPC6938-10G APOSPC6938-5G
Tetramethylammoniumtetrafluoroborat 97%
Tetramethylammonium tetrafluoroborate
Formel: C₄H₁₂BF₄N
Melting Pt: 417…419 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011745
CAS-Nummer: 661-36-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge