1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC7296-25G PC7296-5G PC7296-1G PC7296-100G
APOSPC7296-25GEA 203 EUR InStock
APOSPC7296-25G APOSPC7296-5G APOSPC7296-1G APOSPC7296-100G
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane
Formel: C₃H₃F₃O
MW: 112.05 g/mol
Siedepunkt: 39.1…39.3 °C/748mmHg
Melting Pt: –80 °C
Dichte: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: –25 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00041506
CAS-Nummer: 359-41-1
UN: 1992
ADR: 3+6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge