1,2-Dibromotrifluoroethyl trifluoromethylether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC7895-25G PC7895-5G
APOSPC7895-25GEA 297 EUR InStock
APOSPC7895-25G APOSPC7895-5G
1,2-Dibromotrifluoroethyl trifluoromethylether 97%
1,2-Dibromotrifluoroethyl trifluoromethylether
Formel: C₃Br₂F₆O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320784
CAS-Nummer: 2356-57-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge