2-Fluorthiobenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8237-1G PC8237-25G PC8237-5G
APOSPC8237-1GEA 84.6 EUR InStock
APOSPC8237-1G APOSPC8237-25G APOSPC8237-5G
2-Fluorthiobenzamid
2-Fluorthiobenzamid
Formel: C₇H₆FNS
Melting Pt: 83 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04973316
CAS-Nummer: 75907-82-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge