2-Chloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC8342-25G PC8342-5G PC8342-1G
APOSPC8342-25GEA 889 EUR InStock
APOSPC8342-25G APOSPC8342-5G APOSPC8342-1G
2-Chloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
2-Chloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Formel: C₄H₃ClF₆
Siedepunkt: 51 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320788
CAS-Nummer: 400-43-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge