O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N′,N′-tetramethyluronium-tetrafluoroborat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8352-25G PC8352-5G PC8352-100G
APOSPC8352-25GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC8352-25G APOSPC8352-5G APOSPC8352-100G
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N′,N′-tetramethyluronium-tetrafluoroborat 98%
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N′,N′-tetramethyluronium-tetrafluoroborat
Formel: C₁₀H₁₆BF₄N₃O₂
MW: 297.06 g/mol
Melting Pt: 140 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00075475
CAS-Nummer: 125700-71-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge