2-Fluornicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8476-100G PC8476-25G PC8476-5G
APOSPC8476-100GEA 183 EUR InStock
APOSPC8476-100G APOSPC8476-25G APOSPC8476-5G
2-Fluornicotinsäure 97%
2-Fluornicotinsäure
Formel: C₆H₄FNO₂
Melting Pt: 161…166 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040744
CAS-Nummer: 393-55-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge