3,4-Difluorophenylzinc bromide 0,5 M in THF
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8498-10ML PC8498-50ML
APOSPC8498-10MLEA 198 EUR InStock
APOSPC8498-10ML APOSPC8498-50ML
3,4-Difluorophenylzinc bromide 0,5 M in THF
3,4-Difluorophenylzinc bromide
Formel: C₆H₃BrF₂Zn
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02260154
CAS-Nummer: 737797-28-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge