3-Fluor-N-isopropylbenzamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC901492-100G PC901492-25G PC901492-5G
APOSPC901492-100GEA 632 EUR InStock
APOSPC901492-100G APOSPC901492-25G APOSPC901492-5G
3-Fluor-N-isopropylbenzamid 95%
3-Fluor-N-isopropylbenzamid
Formel: C₁₀H₁₂FNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01341858
CAS-Nummer: 459218-95-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge