3-Fluor-4-methoxythiophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC902760-1G PC902760-250MG
APOSPC902760-1GEA 304 EUR InStock
APOSPC902760-1G APOSPC902760-250MG
3-Fluor-4-methoxythiophenol 95%
3-Fluor-4-methoxythiophenol
Formel: C₇H₇FOS
MW: 158.1933 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06201751
CAS-Nummer: 89818-27-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge