5-Fluoroisoindoline hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC908748-1G PC908748-5G
APOSPC908748-1GEA 159 EUR InStock
APOSPC908748-1G APOSPC908748-5G
5-Fluoroisoindoline hydrochloride 97%
5-Fluoroisoindoline hydrochloride
Formel: C8H9ClFN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832541
CAS-Nummer: 685565-15-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge