3-(Difluormethoxy)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC9131-1G PC9131-10G PC9131-5G
APOSPC9131-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSPC9131-1G APOSPC9131-10G APOSPC9131-5G
3-(Difluormethoxy)benzoesäure 98%
3-(Difluormethoxy)benzoesäure
Formel: C₈H₆F₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236224
CAS-Nummer: 4837-19-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge