2-Chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobutane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC9137-25G PC9137-5G
APOSPC9137-25GEA 379 EUR InStock
APOSPC9137-25G APOSPC9137-5G
2-Chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobutane
2-Chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobutane
Formel: C₄H₂ClF₇
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094541
CAS-Nummer: 507453-83-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge