2-Fluor-3-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC9190-100G PC9190-25G
APOSPC9190-100GEA 358 EUR InStock
APOSPC9190-100G APOSPC9190-25G
2-Fluor-3-nitropyridin
2-Fluoro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₃FN₂O₂
MW: 142.09 g/mol
Siedepunkt: 109…110 °C/10mmHg
Melting Pt: 17.8 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095068
CAS-Nummer: 1480-87-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge