2-Pyrazin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC9740-1G PC9740-5G
APOSPC9740-1GEA 163 EUR InStock
APOSPC9740-1G APOSPC9740-5G
2-Pyrazin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Pyrazin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formel: C₁₃H₉F₃N₂O
MW: 266.22 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037908
CAS-Nummer: 88283-34-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge