2-Brom-5-fluorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC9922-100G PC9922-25G PC9922-5G PC9922-1G
APOSPC9922-100GEA 133 EUR InStock
APOSPC9922-100G APOSPC9922-25G APOSPC9922-5G APOSPC9922-1G
2-Brom-5-fluorpyridin 98%
2-Bromo-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
MW: 175.99 g/mol
Siedepunkt: 80…83 °C/44mmHg
Melting Pt: 26…31 °C
Flash-Pt: 73 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234011
CAS-Nummer: 41404-58-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge