5-Fluorcytidin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC9941-1G PC9941-250MG
APOSPC9941-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC9941-1G APOSPC9941-250MG
5-Fluorcytidin
5-Fluorcytidin
Formel: C₉H₁₂FN₃O₅
Melting Pt: 196…197 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00210953
CAS-Nummer: 2341-22-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge