Gewindeadapter TYPE C, b.safe
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M615-73 M615-80 M615-84 M615-87 M615-89 M630-83
590-0267EA 48.6 EUR InStock
590-0267 590-0269 590-0270 590-0271 590-0272 590-0276
Gewindeadapter TYPE C, b.safe
Fittings und Verbinder
Alle Adapter dieser Art werden mit zwei Innengewinden und Griffmulden geliefert.
  • Flexibel und unabhängig bleiben
  • Mit Griffmulden für eine einfache Montage
Ihre vorhandenen Caps und Waste Caps passen nicht zu den Flaschen und Kanistern, die Sie verwenden möchten oder umgekehrt? Verwenden Sie einfach b.safe Gewindeadapter für eine flexible Kombination von Kappen und Abfallkappen unabhängig vom Gewinde an Flasche und/oder Behälter.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge