Photometric tube tests, NANOCOLOR® Nitrate
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
985064 985066 985065
MANA985064EA 99.1 EUR InStock
MANA985064 MANA985066 MANA985065
Photometric tube tests, NANOCOLOR® Nitrate
Umwelt-Prüfkits
A pre-dosed NANOCOLOR® tube test for photometric determination of nitrate in water.
  • Measurement directly in the test tube, saving time and reducing exposure to chemical reagents
  • Barcode cuvette identification
  • Precisely pre-dosed reagents in 16 mm (OD) tubes
The test is particularly suitable for NANOCOLOR® photometers but can be used with other photometers as well.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..