ACTH
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
BITH3003-10MG BITH3003-2MG BITH3003-50MG
APOSBITH3003-10MGEA 197 EUR InStock
APOSBITH3003-10MG APOSBITH3003-2MG APOSBITH3003-50MG
ACTH
ACTH
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00145721
CAS-Nummer: 9002-60-2
EINECS: 232-659-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge