GC-Säulen, J&W DB-XLB
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
121-1222 121-1232 122-1211 122-1212 122-1231 122-1232 122-1233 122-1236 123-1232 123-1236 123-1262 125-1212 125-1232 128-1222
HEWL121-1222EA 722 EUR InStock
HEWL121-1222 HEWL121-1232 HEWL122-1211 HEWL122-1212 HEWL122-1231 HEWL122-1232 HEWL122-1233 HEWL122-1236 HEWL123-1232 HEWL123-1236 HEWL123-1262 HEWL125-1212 HEWL125-1232 HEWL128-1222
GC-Säulen, J&W DB-XLB
Chromatographiesäulen
DB-XLB weist eine außergewöhnlich geringe Blutung bei Wirkstoffen, insbesondere Pestiziden, Herbiziden, PCBs und PAKs, sowie bei Bestätigungsanalysen auf.
  • Außergewöhnlich geringes Bluten und niedrige Polarität; einzigartige Selektivität
  • Hervorragende Inertheit gegenüber Wirkstoffen
  • Ideal für Bestätigungsanalysen
  • Hervorragend geeignet für Pestizide, Herbizide, PCB und PAK
  • Ideal für GC/MS; MSD-Tests und -Zertifizierung verfügbar
Die Säule liefert eine hochspezifische Analyse von Pestiziden, Herbiziden, polychlorierten Biphenylen (PCBs) und polyaromatischen Kohlenwasserstoffen (PAKs). DB-XLB eignet sich auch hervorragend als Bestätigungssäule für Umweltanalysen an halbflüchtigen Stoffen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge