J.T.Baker® Platte 96 PCR
Lieferant: Ritter, part of Avantor
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
43001-0300EA 159.2 EUR InStock
BAKR43001-0300
J.T.Baker® Platte 96 PCR
Weiße Platte für Echtzeit-PCR
  • Dünnwandige Wells ermöglichen eine guten Hitzeübertragung
  • Arbeitsvolumen max. 200 µl
  • Erhöhte Ränder reduzieren das Risiko der Kreuzkontamination
  • Ideal zur Verwendung mit selbstklebenden Folien oder Heißsiegelfolien
  • Alphanumerische Kodierung zum einfachen Unterscheiden der Proben
J.T.Baker® Platte 96 PCR zur Verwendung mit Roche LightCycler 480.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge