GC-Säulen, J&W DB-225
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
121-2223 122-2212 122-2231 122-2232 125-2212 125-2232 125-2237 127-2222 123-2232E 125-2232E 122-2232LTM
HEWL121-2223EA 630 EUR InStock
HEWL121-2223 HEWL122-2212 HEWL122-2231 HEWL122-2232 HEWL125-2212 HEWL125-2232 HEWL125-2237 HEWL127-2222 HEWL123-2232E HEWL125-2232E HEWL122-2232LTM
GC-Säulen, J&W DB-225
Chromatographiesäulen
DB-225 ist ideal für die Trennung von cis- und trans-Fettsäuremethylestern in Lebensmitteltestanwendungen.
  • 50 %-Cyanopropylphenyl-Dimethylpolysiloxan
  • Mittlere/hohe Polarität
  • Hervorragend geeignet für die Trennung von cis- und trans-Fettsäuremethylestern (FAMEs)
  • Gebunden und quervernetzt
  • Mit Lösungsmittel abspülbar
Der Agilent JW DB-225 bietet hervorragende Leistung für Lebensmittelauthentizitäts- und Testanwendungen. Diese gebundenen Säulen entsprechen weitgehend der U.S.P-Phase G19 und können als exakter Ersatz für HP-225-Säulentypen verwendet werden. DB-225 ist vernetzt und mit Lösungsmittel abspülbar und ist bei Temperaturgrenzen von 40 bis 220/240 °C voll funktionsfähig. Die Säulen eignen sich hervorragend für die effektive Trennung von cis- und trans-Fettsäuremethylestern.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge