GC-Säulen, J&W GS-Alumina
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
115-3532 115-3552
HEWL115-3532EA 954 EUR InStock
HEWL115-3532 HEWL115-3552
GC-Säulen, J&W GS-Alumina
Chromatographiesäulen
GS-Alumina ist die polarste Aluminiumphase und eine ausgezeichnete Allzwecksäule für die Analyse leichter Kohlenwasserstoffe.
  • Polarste Aluminiumoxidphase
  • Aluminiumoxid mit proprietärer Deaktivierung
  • Hervorragende Allzwecksäule für die Analyse leichter Kohlenwasserstoffe: C1- bis C8-Kohlenwasserstoffisomere
  • Trennt gesättigte und ungesättigte Kohlenwasserstoffe von C1 bis C4
  • Am besten geeignet für die Trennung von Cyclopropan von Propylen
Alumina-Säulen neigen dazu, Wasser und CO₂ zu adsorbieren, was im Laufe der Zeit zu Änderungen der Retentionszeit führt. Agilent verwendet ein fortschrittliches, proprietäres Deaktivierungsverfahren, das eine schnelle Regeneration ermöglicht, sodass vollständig feuchtigkeitsgesättigte GS-Alumina-Säulen innerhalb von 7 Stunden oder weniger bei 200 °C vollständig regenerieren.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge