HPLC-Säulen, ZORBAX® Eclipse, XDB-C8
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
7995108-344 7995108-585 7995108-595 930990-906 931975-936 933975-936 935967-906 960967-906 963967-906 966967-906 971700-906 973700-936 975700-936 990967-206 990967-306 993700-906 961600-906 961967-906 963600-906 965600-906 961753-906 961967-306 922975-906 932967-906 972700-906 974700-906 927700-906K 927975-306K 927975-906K 928700-906K 928975-306K 928975-906K 935967-906K 961967-906K 963967-906K 990967-906K 993967-906K
HEWL7995108-344EA 714 EUR InStock
HEWL7995108-344 HEWL7995108-585 HEWL7995108-595 HEWL930990-906 HEWL931975-936 HEWL933975-936 HEWL935967-906 HEWL960967-906 HEWL963967-906 HEWL966967-906 HEWL971700-906 HEWL973700-936 HEWL975700-936 HEWL990967-206 HEWL990967-306 HEWL993700-906 HEWL961600-906 HEWL961967-906 HEWL963600-906 HEWL965600-906 HEWL961753-906 HEWL961967-306 HEWL922975-906 HEWL932967-906 HEWL972700-906 HEWL974700-906 HEWL927700-906K HEWL927975-306K HEWL927975-906K HEWL928700-906K HEWL928975-306K HEWL928975-906K HEWL935967-906K HEWL961967-906K HEWL963967-906K HEWL990967-906K HEWL993967-906K
HPLC-Säulen, ZORBAX® Eclipse, XDB-C8
Chromatographiesäulen
Agilent ZORBAX® Eclipse XDB-C8-Säulen bieten vier gebundene Phasenoptionen zur Optimierung der Methodenentwicklung.
  • Lange Lebensdauer
  • Vier Selektivitätsoptionen zur Optimierung der Methodenentwicklung
  • Gute Peakform für basische, saure und neutrale Verbindungen
  • Hohe Leistung über einen weiten pH-Bereich von pH 2 bis 9
  • Partikelgrößen verfügbar in 1,8, 3,5, 5 und 7 μm für schnelle, hochauflösende Trennungen im analytischen und präparativen Maßstab
Diese Säulen bieten eine gute Spitzenform über einen breiten pH-Bereich (2 bis 9) für zusätzliche Flexibilität bei der Methodenentwicklung mit einer Säulenfamilie. Eclipse XDB-Säulen können für die Methodenentwicklung bei niedrigem pH-Wert (2 bis 3) verwendet werden und dieselbe Säule kann für die Methodenentwicklung im mittleren pH-Bereich (6 bis 8) verwendet werden. Im mittleren pH-Bereich sind Restsilanole aktiver und Wechselwirkungen durch Tailing wahrscheinlicher. Um diese Wechselwirkungen zu überwinden, sind Eclipse XDB-Säulen durch ein proprietäres Verfahren besonders dicht gebunden und mit doppelten Endkappen versehen, um so viele aktive Silanole wie möglich abzudecken. Das Ergebnis ist eine überlegene Spitzenform von basischen Verbindungen von pH 2 bis 9.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge