1290 Ventilkopf-Kapillaren
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
5067-5749 5067-5750 5067-5109 5067-4684 5067-4686 5067-4687 5067-4689 5067-5110 5067-5106 5067-5111 5067-5112 5067-5709 5067-5713 5067-5113 5500-1199 5500-1201 5500-1202 5500-1203 5500-1204 5500-1242 5500-1243 5500-1333 5500-1334 5500-1303 5500-1302 5500-1301 5500-1300 5500-1335 5500-1336 5500-1246
HEWL5067-5749EA 54 EUR InStock
HEWL5067-5749 HEWL5067-5750 HEWL5067-5109 HEWL5067-4684 HEWL5067-4686 HEWL5067-4687 HEWL5067-4689 HEWL5067-5110 HEWL5067-5106 HEWL5067-5111 HEWL5067-5112 HEWL5067-5709 HEWL5067-5713 HEWL5067-5113 HEWL5500-1199 HEWL5500-1201 HEWL5500-1202 HEWL5500-1203 HEWL5500-1204 HEWL5500-1242 HEWL5500-1243 HEWL5500-1333 HEWL5500-1334 HEWL5500-1303 HEWL5500-1302 HEWL5500-1301 HEWL5500-1300 HEWL5500-1335 HEWL5500-1336 HEWL5500-1246
1290 Ventilkopf-Kapillaren
Schläuche Chromatographie-Schläuche
Ein umfassendes Sortiment an Kapillaren und Fittings, die von Agilent auf höchstem Qualitätsniveau hergestellt werden, um die Integrität chromatographischer Ergebnisse zu schützen.
  • Passen optimal an jeden 1290-Ventilkopf für optimale chromatographische Leistung
  • Flexible Edelstahlkapillaren verbessern die Verwendung ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen.
  • Sehr hohe Dichtigkeit
  • Leckfreie Verbindung
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..