GC-Säulen, J&W HP-50+
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
19091L-113 19091L-133 19091L-333 19091L-413 19091L-413E 19091L-416 19091L-431 19091L-433 19095L-021 19095L-023 19095L-023E 19095L-523
HEWL19091L-113EA 795 EUR InStock
HEWL19091L-113 HEWL19091L-133 HEWL19091L-333 HEWL19091L-413 HEWL19091L-413E HEWL19091L-416 HEWL19091L-431 HEWL19091L-433 HEWL19095L-021 HEWL19095L-023 HEWL19095L-023E HEWL19095L-523
GC-Säulen, J&W HP-50+
Chromatographiesäulen
HP-50+ eignet sich hervorragend für Bestätigungsanalysen polarer Verbindungen wie chlorierter Pestizide, Herbizide und Grundmedikamente.
  • (50 % Phenyl)-Methylpolysiloxan
  • Mittlere Polarität - etwas weniger polar als DB-17
  • Hervorragend geeignet für Bestätigungsanalysen
  • Geklebt und vernetzt
  • Mit Lösungsmittel abspülbar
J&W HP 50+ ist eine (50 % Phenyl)-Methylpolysiloxan-Phase, die sich hervorragend für Bestätigungsanalysen eignet. Diese Phasensäulen mittlerer Polarität werden im Allgemeinen für die Analyse polarer Verbindungen wie chlorierter Pestizide, Herbizide und Grundmedikamente verwendet. Sie werden häufig in Verbindung mit einer zweiten Spalte verwendet, um Bestätigungsinformationen bereitzustellen. Darüber hinaus bleiben die Phasenverhältnisse der 0,32-mm-Serie in der 0,20-mm-Serie erhalten, was den Methodentransfer auf GC/MS-Systeme vereinfacht.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge