DEA plates, Bond Elut
Lieferant: VARIAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
7541702C 7541701C
VARI7541702CEA 568 EUR InStock
VARI7541702C VARI7541701C
DEA plates, Bond Elut
Mikrotiterplatten Festphasenextraktionsplatten
Bond Elut DEA (diethylaminopropyl) can be used as both a weak anion exchange sorbent with aqueous samples or as a polar sorbent with nonpolar organic matrixes.
  • Weak anion exchanger
  • More polar than C8 but less polar than C2 or CN
  • Alkyl side chains confer moderately nonpolar characteristics
Bond Elut DEA bears some resemblance to Bond Elut NH₂ in its properties, but with a slightly lower capacity as an anion-exchange sorbent. DEA has a moderately nonpolar character due to the alkyl side chains on the amino functionality. These groups still afford aMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..