HiTrap columns, Phenyl FF (Low Sub)
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
17-5193-01 17-5194-01
17-5193-01EA 520 EUR InStock
17-5193-01 17-5194-01
HiTrap columns, Phenyl FF (Low Sub)
Chromatographiesäulen
Phenyl Sepharose 6 Fast Flow is a well-established, standard aromatic HIC medium for capture and intermediate purification requiring low to medium hydrophobicity.
  • Provide convenient and fast small-scale protein purifications.
  • Phenyl Sepharose 6 Fast Flow is a well-established, standard aromatic HIC medium for capture and intermediate purification requiring low to medium hydrophobicity. Two levels of substitution on Phenyl Sepharose 6 Fast Flow help find optimal selectivity and binding capacity.
  • Flexible design for use with syringes, single laboratory
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..